Learn More
Fosfato de indio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345169 5 g 5 g
11355169 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18281.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14693-82-4 | InO4P | 209.788 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14693-82-4
Fórmula molecular InO4P
Peso molecular (g/mol) 209.788
Número MDL MFCD00016154
Clave InChI UJXZVRRCKFUQKG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo indium iii phosphate, acmc-1cjl6, indium 3+ phosphate, indium 3+ ion phosphate
PubChem CID 9815692
Nombre IUPAC indio(3+);fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[In+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) phosphate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.79
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 4.9