Learn More
Óxido de indio(III), 99,9997 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11944161 25 g Frasco de vidrio 25 g
11934161 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11944161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193170250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312-43-2
Fórmula molecular In2O3
Peso molecular (g/mol) 277.63
Número MDL MFCD00011060
Clave InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) oxide
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 81.0 to 84.3% (In) (Complexometry)
Fórmula lineal In2O3
Índice Merck 15,4992
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.63
Porcentaje de pureza 99.9997%
Grado base de trazas de metales