Learn More
Isopropóxido de indio(III), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349747 2 g 2 g
11339747 0.5 g 0.50 g
11329747 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042098.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Precursor utilizado en la preparación de películas con contenido en óxido de indio
Indium(III) isopropoxide acts as a precursor for the preparation of indium oxide containing films. It finds application in nano-materials and thin films display. Furthermore, it is used in imaging catalysis and in preparation of sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38218-24-5
Fórmula molecular C9H21InO3
Peso molecular (g/mol) 292.082
Número MDL MFCD00210318
Clave InChI OVZUSPADPSOQQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropoxyindium iii, indium iii isopropoxide, indium, m5-oxotetrakis m-2-propanolato tetrakis m3-2-propanolato pentakis 2-propanolato penta-9ci, 2-propanol, indium 3+ salt 9ci, acmc-20mnpq, indium tripropan-2-olate, indium 3+ ion tris propan-2-olate, indium 3+ tris propan-2-olate, indium iii isopropoxide, 5 w/v % solutionin 2-propanol, 99.9+%
PubChem CID 57346963
Nombre IUPAC indio(3+); propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[In+3]
Specifications
Nombre del producto químico o material Indium(III) isopropoxide
Punto de fusión 145°C (decomposition)
Color Blanco
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal In[OCH(CH3)2]3
Cantidad 2 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohols,ketones and esters.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.08
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo