Learn More
Indium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
71.60€ - 1032.00€
| CAS | 13510-35-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | I3In |
| Peso molecular (g/mol) | 495.531 |
| Número MDL | MFCD00016151 |
| Clave InChI | RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K |
| Sinónimo | indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
| PubChem CID | 83539 |
| Nombre IUPAC | triiodoindigane |
| SMILES | [In](I)(I)I |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15477385
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047108.04 |
2g |
71.60€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15487385
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047108.09 |
235.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
|
15497385
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047108.18 |
50g |
1032.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
| 13510-35-5 | |
| 495.531 | |
| RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K | |
| 83539 | |
| [In](I)(I)I |
| I3In | |
| MFCD00016151 | |
| indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| triiodoindigane |
Especificaciones
| Indium(III) iodide | |
| 13510-35-5 | |
| I3In | |
| UN3260 | |
| Soluble in water. | |
| [In](I)(I)I | |
| 495.531 | |
| 495.53 | |
| Ampule | |
| 4.69 g/mL |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00016151 | |
| indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K | |
| triiodoindigane | |
| 83539 | |
| 99.999% | |
| Hygroscopic; Light sensitive |
Safety and Handling
GHS H Statement
H334-H361-H314-H318-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335-H360
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-839-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures