Learn More
Indium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Código de producto. 15477385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477385 2 g 2 g
15487385 10 g 10 g
15497385 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047108.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495.531 g/mol
It is used in the preparation vinyl and methyl indates which undergo regioselective reactions with cinnamyl bromide. It is used as an iodide getter in the Cativa Process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13510-35-5
Fórmula molecular I3In
Peso molecular (g/mol) 495.531
Número MDL MFCD00016151
Clave InChI RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
Nombre IUPAC triyodoindigano
SMILES [In](I)(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) iodide
Punto de fusión 210°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Amarillo a marrón
Forma física Beads
Cantidad 2 g
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.69 g/mL
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.53
Porcentaje de pureza 99.999%