Learn More
Yoduro de indio(III), rojo a amarillo cristalino, 99,994 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391918 10 g 10 g
11371918 2 g 2 g
11381918 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011854.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495.531 g/mol
Indium(III) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13510-35-5
Fórmula molecular I3In
Peso molecular (g/mol) 495.531
Número MDL MFCD00016151
Clave InChI RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
Nombre IUPAC triyodoindigano
SMILES [In](I)(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) iodide
Punto de fusión 210°C
Color De rojo a amarillo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.994% (Metals basis)
Densidad 4.69
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.53