Learn More
Yoduro de indio(III), 99,998 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711365 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711365 25 g Frasco de vidrio 25 g
10553421 1 g Frasco de vidrio 1 g
10202992 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10711365 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 316010250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13510-35-5 | InI3 | 495.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13510-35-5
Fórmula molecular InI3
Peso molecular (g/mol) 495.53
Número MDL MFCD00016151
Clave InChI RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
Nombre IUPAC triyodoindigano
SMILES [In](I)(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) iodide
Punto de fusión 210.0°C
Color De marrón-amarillo a amarillo
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 22.7 to 23.5% (In) (Complexometry)
Fórmula lineal InI3
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.53
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado base de trazas de metales