Learn More
Hidróxido de indio(III), 99,998% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311928 10 g 10 g
11301928 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011855.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20661-21-6
Indium(III) hydroxide, acts as a precursor to indium(III) oxide. It is used in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents, semiconductor materials. It is also used used for manufacturing of panel displays and demist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20661-21-6
Número MDL MFCD00011056
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) hydroxide
Punto de fusión 150°C (in -H2O)
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.84
Porcentaje de pureza 99.998%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium hydroxide