Learn More
Cloruro de indio(III), polvo blanco a blanquecino, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
11438490 100 g 100 g
11428490 5 g 5 g
11418490 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11438490 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044349.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III) chloride is used as catalyst for aqueous organic reactions including C-C bond formation, aldol reactions, and reductions and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-82-8
Fórmula molecular InCl3
Número MDL MFCD00011058
Spécification
Punto de ebullición 800°C
Nombre del producto químico o material Indium(III) chloride
Punto de fusión 586°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Densidad 3.46
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.18
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.