Learn More
Cloruro de indio (III), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium(III) Chloride |
| CAS | 10025-82-8 |
| Fórmula molecular | Cl3In |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | Cl[In](Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | tricloroindigano |
| Peso molecular (g/mol) | 221.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.8104 |