Learn More
Cloruro de indio (III), TRC
Código de producto. 30403074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403074 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30403074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5337251G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Indium(III) Chloride
CAS 10025-82-8
Fórmula molecular Cl3In
Cantidad 1 g
Sinónimo Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium
Fórmula InChI InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES Cl[In](Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloroindigano
Peso molecular (g/mol) 221.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.8104
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.