Learn More
Cloruro de indio (III), TRC
Código de producto. 30389918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389918 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30389918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5337252.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) Chloride
CAS 10025-82-8
Fórmula molecular Cl3In
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium
Fórmula InChI InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES Cl[In](Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloroindigano
Peso molecular (g/mol) 221.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.8104