Learn More
Cloruro de indio (III) tetrahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium(III) Chloride Tetrahydrate |
| CAS | 22519-64-8 |
| Fórmula molecular | Cl3H8InO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3ClH.In.4H2O/h3*1H;;4*1H2/q;;;+3;;;;/p-3 |
| SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[In+3] |
| Nombre IUPAC | indio(3+);tricloruro;tetrahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 293.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.8527 |