Learn More
Cloruro de indio(III), anhidro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11351928 10 g 10 g
11331928 1 g 1 g
11341928 50 g 50 g
11321928 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11351928 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011856.09
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10025-82-8
It is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-82-8
Número MDL MFCD00011058
Specifications
Punto de ebullición 800°C
Nombre del producto químico o material Indium(III) chloride
Punto de fusión 586°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 3.460 g/mL
Número UN UN3260
Índice Merck 14,4958
Información de solubilidad It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.18
Porcentaje de pureza 99.999%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Indium(III) chloride, anhydrous
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride