Learn More
Cloruro de indio(III), cristalino blanco a blanquecino, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Indium(III) chloride is used in organic reactions such as Friedel-crafts acylation and Diels-Alder reaction as a Lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 800°C |
| Nombre del producto químico o material | Indium(III) chloride |
| Punto de fusión | 586°C |
| Nombre de nota | anhydrous |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 10 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Indium(III) chloride anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride