Learn More
Cloruro de indio(III), anhidro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349515 25 g 25 g
11339515 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18758.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    195.65€ / 25 g
    Ahorro 21.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de indio(III) se utiliza en reacciones orgánicas famosas como la alquilación de Friedel-Crafts y la reacción de Diels-Alder como catalizador de ácido de Lewis. Es un catalizador eficiente para la tioacetalización y su quimioselectividad. Cataliza la apertura enantioselectiva del anillo de meso-aciridinas con tioles.
Solubilidad
Soluble en agua y tetrahidrofurano. Escasamente soluble en alcohol e insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. El estado fundido del cloruro de indio(III) puede conducir electricidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-82-8
Fórmula molecular InCl3
Número MDL MFCD00011058
Especificaciones
Punto de ebullición 800°C
Nombre del producto químico o material Indium(III) chloride
Punto de fusión 586°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 25 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,4958
Información de solubilidad Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.46