Learn More
Cloruro de indio(III), anhidro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339515 5 g 5 g
11349515 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18758.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.78€
    56.65€ / 5 g
    Ahorro 11.13€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de indio(III) se utiliza en reacciones orgánicas famosas como la alquilación de Friedel-Crafts y la reacción de Diels-Alder como catalizador de ácido de Lewis. Es un catalizador eficiente para la tioacetalización y su quimioselectividad. Cataliza la apertura enantioselectiva del anillo de meso-aciridinas con tioles.
Solubilidad
Soluble en agua y tetrahidrofurano. Escasamente soluble en alcohol e insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. El estado fundido del cloruro de indio(III) puede conducir electricidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-82-8
Fórmula molecular InCl3
Número MDL MFCD00011058
Spezifikation
Punto de ebullición 800°C
Nombre del producto químico o material Indium(III) chloride
Punto de fusión 586°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.46
Número UN UN3260
Índice Merck 14,4958
Información de solubilidad Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.