Learn More
Cloruro de indio(III), 99,995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10119512 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10119512 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10241233 10 g Frasco de vidrio 10 GR
11914191 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10119512 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193190500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10025-82-8 | Cl3In | 221.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-82-8
Fórmula molecular Cl3In
Peso molecular (g/mol) 221.18
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) chloride
Punto de fusión 586.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995%
Fórmula lineal InCl3
Índice Merck 15,4998
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.18
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.