Learn More
Bromuro de indio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10130083 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10130083 10 g Frasco de vidrio 10 g
10350614 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10130083 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389030100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13465-09-3 | Br3In | 354.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-09-3
Fórmula molecular Br3In
Peso molecular (g/mol) 354.52
Número MDL MFCD00011057
Especificaciones
Punto de ebullición 656.0°C
Nombre del producto químico o material Indium(III) bromide
Punto de fusión 220.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal InBr3
Índice Merck 15, 4997
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.52
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium(III) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.