Learn More
Acetato de indio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975921 10 g Frasco de vidrio 10 g
11985921 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436980100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25114-58-3 | C6H9InO6 | 291.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25114-58-3
Fórmula molecular C6H9InO6
Peso molecular (g/mol) 291.95
Clave InChI LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
Nombre IUPAC ácido acético;indio
SMILES CC(=O)O.[In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) acetate
Punto de fusión 270.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 35.3 to 43.3% (In) (Complexometry)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.95
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium(III) acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.