Learn More
Acetato de indio(III), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369877 10 g 10 g
11379877 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042230.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174.87 g/mol
Indium(III) acetate is used as a catalyst in intermolecular radical addition of organic iodides to electron deficient alkenes. It is also used in the reduction of 1-bromo-3-phenylpropane to propylbenzene. Further, it is used to prepare the indium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25114-58-3
Fórmula molecular C2H4InO2
Peso molecular (g/mol) 174.87
Número MDL MFCD00054347
Clave InChI LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
Nombre IUPAC ácido acético;indio
SMILES CC(=O)O.[In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) acetate
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water,mineral acid and acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.96
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium(III) acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, indium(3+) salt