Learn More
Yoduro de indio(I), ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Indium(I) iodide can be used to prepare indium cluster and chain compounds. It is also used as a reagent to propagate organic reactions viz. cyclization and cleavage of diselenide or disulfide. It plays an important role in preparing indium containing complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium(I) iodide |
| Punto de fusión | 351°C |
| Nombre de nota | Ultra dry |
| Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
| Cantidad | 1 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in some organic solvents,pyridine or m-xylene mixture. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.72 |
| Porcentaje de pureza | 99.998% |
| Envase | Ampolla |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Indium(I) iodide, ultra dry
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium iodide