Learn More
Bromuro de indio(I), ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388168 25 g 25 g
11378168 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039388.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14280-53-6
Número MDL MFCD00064630
Sinónimo indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Especificaciones
Punto de ebullición 662°C
Nombre del producto químico o material Indium(I) bromide
Punto de fusión 220°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.73
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.96 g/mL