Learn More
Lámina de indio, 0,25 mm de grosor, Puratronic™, 99,9975 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355849 50 x 50 mm cada uno
11371179 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011385.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    153.65€ / paquete de 1
    Ahorro 16.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈4.6g/50x50mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9975%
Grado Puratronic