Learn More
Arseniuro de indio, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372018 2 g 2 g
11392018 10 g 10 g
11382018 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11372018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012932.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1303-11-3 | AsIn | 189.74 g/mol
Indium arsenide is used for construction of infrared detectors, for the wavelength range of 1-3μm. It is widely used as terahertz radiation source as it is a strong photo-Dember emitter. Indium arsenide is also used for making of diode laser.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-11-3
Fórmula molecular AsIn
Peso molecular (g/mol) 189.74
Número MDL MFCD00016144
Clave InChI RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
Nombre IUPAC indiganilidinoarsano
SMILES [As]#[In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium arsenide
Punto de fusión 936°C
Nombre de nota Hardly attacked by mineral acids
Color Gris
Forma física Piezas policristalinas de 1,5 a 9,5 mm
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metal basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.74
Olor Odorless
Aspecto Gray polycrystalline pieces