Learn More
Antimoniuro de indio, grado electrónico, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379269 2 g 2 g
11389269 10 g 10 g
11399269 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088460.04
Solicitar formato a granel o personalizado
En electrónica de semiconductores, como detector y filtro de infrarrojos
Indium antimonide is used in semiconductor electronics, as an infrared detector and filter. Used in thermal imaging cameras, FLIR systems, infrared homing missile guidance systems, photo-Dember emitter and in infrared astronomy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312-41-0
Fórmula molecular InSb
Peso molecular (g/mol) 236.578
Número MDL MFCD00016146
Clave InChI WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3468413
Nombre IUPAC indioganilidinoestibano
SMILES [In]#[Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium antimonide
Punto de fusión 535°C
Forma física Piezas
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1549
Índice Merck 14,4948
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.57
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Electrónico
Olor Odorless
Densidad 5.75 g/mL at (m.p.)