Learn More
Indio, 99,99 % (base de trazas metálicas), lámina, 0,127 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375436 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.3 g
9.2 g
Tamaño de la unidad:
2.30 g
9.20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11375436 9.2 g 9.20 g
10277760 2.3 g 2.30 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11375436 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 318110092
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Specifications
Nombre del producto químico o material Indium
Color Gris
Punto de fusión 156.0°C
Punto de ebullición 2000.0°C
Cantidad 9.2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Formulario Papel de aluminio
Fórmula lineal In
Fieser 06,293; 14,181; 16,181; 17,152
Índice Merck 15, 4987
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.82
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales