Learn More
Indio, 99,99 % (base de trazas metálicas), lámina, 0,127 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.3 g
9.2 g
Tamaño de la unidad:
2.30 g
9.20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10277760 2.3 g 2.30 g
11375436 9.2 g 9.20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10277760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 318110023
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium
Color Gris
Punto de fusión 156.0°C
Punto de ebullición 2000.0°C
Cantidad 2.3 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Formulario Papel de aluminio
Fórmula lineal In
Fieser 06,293; 14,181; 16,181; 17,152
Índice Merck 15, 4987
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.82
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales