Learn More
Indisetron, TRC
Código de producto. 30404522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404522 10 mg 10 miligramos
30390779 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI53250010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141549-75-9
Fórmula molecular C17H23N5O
Peso molecular (g/mol) 313.4
Sinónimo N-[(7-endo)-3,9-Dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-(3,9-Dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Nombre IUPAC N-[(1S,5R)-3,9-dimetil-3,9-diazabiciclo[3.3.1]nonan-7-il]-1H-indazol-3-carboxamida
SMILES CN1C[C@H]2C[C@H](C[C@@H](C1)N2C)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indisetron
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23N5O/c1-21-9-12-7-11(8-13(10-21)22(12)2)18-17(23)16-14-5-3-4-6-15(14)19-20-16/h3-6,11-13H,7-10H2,1-2H3,(H,18,23)(H,19,20)/t11-,12-,13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1903