Learn More
Indirubin, MedChemExpress
Código de producto. 16478986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16478986 100 mg 100 miligramos
16473836 25 mg 25 miligramos
16471308 5 mg 5 miligramos
16469895 250 mg 250 miligramos
16468868 10 mg 10 miligramos
16464757 50 mg 50 miligramos
6 options
Código de producto. 16478986
Marca: Medchem Express HYN0117
MedChemExpress Indirubin (Couroupitine B) is a bis-indole alkaloid and has emarkable anticancer activity against chronic myelocytic leukemia.
Indirubin (Couroupitine B) is a bis-indole alkaloid and has emarkable anticancer activity against chronic myelocytic leukemia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indirubin
CAS 479-41-4
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Couroupitine B Indigo red Indigopurpurin
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (19.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C\3=O
Peso molecular (g/mol) 262.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.26
Porcentaje de pureza 96.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease