missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indirubin-3'-monoxime, MedChemExpress

Código de producto. 16457918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16457918 10 mg 10 miligramos
16483857 50 mg 50 miligramos
16400388 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16457918 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19807

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Indirubin-3'-monoxime is a potent GSK-3β inhibitor, and weakly inhibits 5-Lipoxygenase, with IC50s of 22 nM and 7.8-10 μM, respectively; Indirubin-3'-monoxime also shows inhibitory activities against CDK5/p25 and CDK1/cyclin B, with IC50s of 100 and 180 nM.

Indirubin-3'-monoxime is a potent GSK-3β inhibitor, and weakly inhibits 5-Lipoxygenase, with IC50s of 22 nM and 7.8-10 μM, respectively

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Indirubin-3'-monoxime
Forma física Solid
CAS 160807-49-8
Color Black
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Indirubin-3'-oxime
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (133.44 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C\3=N/O
Peso molecular (g/mol) 277.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.28
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.