Learn More
Indirubin-3'-monoxime, MedChemExpress
Código de producto. 16483857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483857 50 mg 50 miligramos
16457918 10 mg 10 miligramos
16400388 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19807
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
MedChemExpress Indirubin-3'-monoxime is a potent GSK-3β inhibitor, and weakly inhibits 5-Lipoxygenase, with IC50s of 22 nM and 7.8-10 μM, respectively; Indirubin-3'-monoxime also shows inhibitory activities against CDK5/p25 and CDK1/cyclin B, with IC50s of 100 and 180 nM.
Indirubin-3'-monoxime is a potent GSK-3β inhibitor, and weakly inhibits 5-Lipoxygenase, with IC50s of 22 nM and 7.8-10 μM, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indirubin-3'-monoxime
Forma física Solid
CAS 160807-49-8
Color Black
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Indirubin-3'-oxime
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (133.44 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C\3=N/O
Peso molecular (g/mol) 277.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.28
Porcentaje de pureza 99.89%