Learn More
Indinavir sulfate, MedChemExpress
Descripción
Indinavir sulfate (MK-639) is an orally active and selective HIV-1 protease inhibitor with a Ki of 0.54 nM for PR. Indinavir sulfate exhibits anticancer activity by inhibiting the activation of MMPs-2 hydrolysis, anti-angiogenesis and inducing apoptosis. Indinavir sulfate is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indinavir sulfate |
| CAS | 157810-81-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H49N5O8S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | MK-639 L735524 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (140.48 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (70.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@H](C[C@H](O)CN(CCN(CC1=CN=CC=C1)C2)[C@@H]2C(NC(C)(C)C)=O)CC3=CC=CC=C3)N[C@H]4C(C=CC=C5)=C5C[C@H]4O.O=S(O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 711.87 |
| Mostrar más |