Learn More
Indigotina 100 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317873 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317873 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14289000WL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 1 mL
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Acetonitrilo/agua