Learn More
Indigosol O Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30407062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407062 50 mg
30391634 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI52125050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3875-70-5
Fórmula molecular C16 H10 N2 O8 S2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 468.37
Nombre IUPAC disodio; [2-(3-sulfonatooxi-1H-indol-2-il)-1H-indol-3-il] sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)Oc1c([nH]c2ccccc12)c3[nH]c4ccccc4c3OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indigosol O, Disodium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2O8S2.2Na/c19-27(20,21)25-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(26-28(22,23)24)10-6-2-4-8-12(10)18-14;;/h1-8,17-18H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.9674