Learn More
Indigopurpurina, TRC
Código de producto. 30397730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30397730 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30397730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI52135010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indirubin
CAS 479-41-4
Fórmula molecular C16 H10 N2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Indirubin, [Δ2,3'-Biindoline]-2',3-dione, C.I. 73200, Couroupitine B, Indigo red, NSC 105327
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10N2O2/c19-15-10-6-2-4-8-12(10)17-14(15)13-9-5-1-3-7-11(9)18-16(13)20/h1-8,17H,(H,18,20)/b14-13+
SMILES O=C1Nc2ccccc2/C/1=C/3\Nc4ccccc4C3=O
Nombre IUPAC (3E)-3-(3-oxo-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 262.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0742