Learn More
Índigo (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 17991205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991205 10 g 10 g
17954195 1 g 1 g
17973515 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI52115010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 482-89-3
Fórmula molecular C16 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 262.26
Nombre IUPAC (2E)-2-(3-oxo-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-3-ona
SMILES O=C1\C(=C\2/Nc3ccccc3C2=O)\Nc4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indigo
Cantidad 10 g
Sinónimo 3H-Indol-3-one, 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-, Indigo Pure BASF (6CI), [δ2,2'-Biindoline]-3,3'-dione (8CI), 11669 Blue, 2,2'-Bis(2,3-dihydro-3-oxoindolylidene), 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one, Blue No. 201, C Blue 22, C.I. 73000, C.I. Natural Blue 1, C.I. Pigment Blue 66, C.I. Vat Blue 1, Cystoceva, D and C Blue No. 6, D&C Blue No. 6, D+C Blue No. 6, Diindogen, Dystar Indigo Gr, Indigo, Indigo Blue, Indigo Ciba, Indigo Ciba SL, Indigo J, Indigo N, Indigo NAC, Indigo NACCO, Indigo P, Indigo PLN, Indigo Powder W, Indigo Pure BASF Powder K, Indigo Synthetic, Indigo VS, Indigotin, Indigotin (natural), Indigotine, Japan Blue 201, Lithosol Deep Blue B, Mitsui Indigo Paste, Mitsui Indigo Pure, Mitsui Indigo Pure EXN, Monolite Fast Navy Blue BV, Natural Blue 1, Natural blue indigotin, Pigment Blue 66, Pigment Indigo, Pigment Indigo V, Reduced Dark Blue VB, Synthetic Indigo TS, Synthetic indigo, Vat Blue 1, Vat Dark Blue VB, Vulcafix Blue R, Vulcafor Blue A, Vulcanosine Dark Blue L, Vulcol Fast Blue GL, Vynamon Blue A, [δ2,2'(3H,3'H)-Biindole]-3,3'-dione, δ2,2'-Bipseudoindoxyl
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0742