Learn More
Thermo Scientific Chemicals Índigo, sintético
Código de producto. 10082650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082650 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10206940 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082650 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 212131000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 482-89-3 | C16H10N2O2 | 262.268 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 482-89-3
Fórmula molecular C16H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 262.268
Número MDL MFCD00005722
Clave InChI COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
Sinónimo C.I. 73000, Vat Blue 1
PubChem CID 5318432
Nombre IUPAC (2E)-2-(3-oxo-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=C3C(=O)C4=CC=CC=C4N3)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indigo
Nombre de nota synthetic
Beilstein 24, 417
Índice Merck 15, 4981
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.26
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Azul a violeta
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indigo
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.