Learn More
Solución Carmina Indigo, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15675830 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15675830 500 mL Poly bottle 500 ml
15665830 100 mL Frasco de polietileno 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15675830 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 55928500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 860-22-0
Fórmula molecular C16H8N2Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 466.35
Número MDL MFCD00005723
Clave InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
PubChem CID 5284351
Nombre IUPAC disodio (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolilideno]-5,5'-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indigo carmine solution
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Número UN UN3264
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.35g/mol
Envase Poly bottle
Densidad 1.01g/mL at 20°C
Color Azul
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido