Learn More
índigo carmín, MP Biomedicals™
Código de producto. 11457982 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11457982 100 g
11447982 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457982 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215263880
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El carmín índigo se utiliza como tinte.
  • El carmín índigo es útil en la tinción de cuerpos de Negri.
  • Se puede utilizar como tinción de contraste para el plasma cuando se utilizan tinciones nucleares rojas.
CAS 860-22-0
Fórmula molecular C16H8N2Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 466.35
Número MDL MFCD00005723
Clave InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Sinónimo Acid Blue 74, Indigo-5, 5'-disulfonic acid disodium salt
PubChem CID 5284351
Nombre IUPAC disodio (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolilideno]-5,5'-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Absorbancia λ Máximo (agua) 608 a 610 nm
Nombre del producto químico o material Indigo carmine
Nombre de nota Biología y Análisis Celular, Biología Molecular
Intervalo de porcentaje de ensayo ˜85%
Color Morado
Información de solubilidad De 10 a 50 mg/mL a 70,7 °F
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.3
Grado Histológico
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.