Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín de índigo, tinción biológica de gran pureza
Product Code. 10734471 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10734471 500 g Frasco de vidrio 500 g
10724471 25 g Frasco de vidrio 25 g
10215680 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10734471 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 157445000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 860-22-0
Fórmula molecular C16H8N2Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 466.35
Número MDL MFCD00005723
Clave InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Sinónimo Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 5284351
Nombre IUPAC disodio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5-sulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Indigo Carmine
Contenido de tinte 85% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 25, 304
Índice Merck 15, 4982
Color Azul
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Cantidad 500 g
Forma física Polvo cristalino fino
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.34
Grado Análisis