Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín de índigo, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10724471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10724471 25 g Frasco de vidrio 25 g
10215680 100 g Frasco de vidrio 100 g
10734471 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10724471 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 157440250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 860-22-0
Fórmula molecular C16H8N2Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 466.35
Número MDL MFCD00005723
Clave InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Sinónimo Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 5284351
Nombre IUPAC disodio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5-sulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indigo Carmine
Contenido de tinte 85% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 25, 304
Índice Merck 15, 4982
Color Azul
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino fino
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.34
Grado Análisis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indigo Carmine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.