Learn More
Índigo carmín, extra puro, SLR, C.I.73015, Fisher Chemical
Código de producto. 10366040 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10366040 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10366040 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/0300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 860-22-0
Fórmula molecular C16H8N2Na2O8S2
Número MDL MFCD00005723
Clave InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 466.35
PubChem CID 5284351
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.34g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Azul
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indigo Carmine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.