Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indigo carmine |
| Nombre de nota | Pure |
| Índice de absorción | 0.98 to 1.07 |
| Contenido de tinte | 80% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 608 to 612nm |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Beilstein | 25, 304 |
| Índice Merck | 15, 4982 |
| Color | De azul a morado |
| Mostrar más |