Learn More
MedChemExpress Indigo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Objetivo | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
| Peso molecular | 262.26 g/mol |
| CAS | 482-89-3 |