Learn More
Indibulin, MedChemExpress
Código de producto. 16471947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16471947 50 mg 50 miligramos
16448467 5 mg 5 miligramos
16446266 100 mg 100 miligramos
16445798 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16471947
Marca: Medchem Express HY13649
MedChemExpress Indibulin (ZIO 301), an orally applicable inhibitor of tubulin assembly, shows potent anticancer activity with a minimal neurotoxicity. Indibulin reduces inter-kinetochoric tension, produces aberrant spindles, activates mitotic checkpoint proteins Mad2 and BubR1, and induces mitotic arrest and apoptosis.
Indibulin (ZIO 301), an orally applicable inhibitor of tubulin assembly, shows potent anticancer activity with a minimal neurotoxicity. Indibulin reduces inter-kinetochoric tension, produces aberrant spindles, activates mitotic checkpoint proteins Mad2 and BubR1, and induces mitotic arrest and apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indibulin
CAS 204205-90-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H16ClN3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo ZIO 301 D 24851
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=NC=C1)C(C2=CN(CC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 389.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.83
Porcentaje de pureza 99.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death