Learn More
Monoclorhidrato de indenolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indenolol Monohydrochloride |
| CAS | 81789-85-7 |
| Fórmula molecular | C15H21NO2 . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (9CI)-1-[1H-inden-4(or 7)-yloxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol hydrochloride, Pulsan, Pulsan (pharmaceutical), Securpres, dl-Indenolol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-11(2)16-9-13(17)10-18-15-8-4-6-12-5-3-7-14(12)15;/h3-4,6-8,11,13,16-17H,5,9-10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2CC=Cc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(1H-inden-4-iloxi)-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 283.7937 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1339 |