Learn More
Pirineno indon[1,2,3-cd], TRC
Código de producto. 17931845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931845 10 mg 10 miligramos
17925015 100 mg 100 miligramos
17922265 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI51096010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193-39-5
Fórmula molecular C22 H12
Peso molecular (g/mol) 276.33
Sinónimo Indeno[1,2,3-cd]pyrene, 1,10-(1,2-Phenylene)pyrene, 1,10-(o-Phenylene)pyrene, Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, Indeno(1,2,3-c,d)pyrene
Nombre IUPAC Indeno(1,2,3-c,d)pireno
SMILES c1ccc2c(c1)c3ccc4ccc5cccc6cc2c3c4c56
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0939
Porcentaje de pureza >95%