Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS | Concentración |
|---|---|---|
| Indeno(1,2,3-c,d)pireno | 193-39-5 | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indeno(1,2,3-c,d)pyrene |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
| CAS | 193-39-5 |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Fórmula molecular | C22H12 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Clave InChI | SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C2=CC5=CC=CC6=C5C4=C(C=C6)C=C3 |
| Solvent or Matrix | MeCl:Benzene |
| Peso molecular (g/mol) | 276.338 |
| Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio