Learn More
Indene, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indene |
| CAS | 95-13-6 |
| Fórmula molecular | C9 H8 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1H-Indene (9CI, ACI), Indene (8CI), Inden, Indonaphthene, NSC 9270 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2 |
| SMILES | C1C=Cc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1H-indeno |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0626 |